Learn More
Sampling Systems Tri-Ferrule-Flasche
Artikelnummer. 31703045 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31703045 1 mL 1 Stück
31703040 10 mL 1 Stück
31703046 100 mL 1 Stück
31703041 2 mL 1 Stück
31703044 25 mL 1 Stück
31703042 5 mL 1 Stück
31703043 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31703045 Lieferant Sampling Systems Lieferanten-Nr. A8161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.47 CHF
    91.77 CHF / 1 Stück
    Sparen 36.70 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Sampling Systems Die Tri-Ferrule-Flaschen eignen sich perfekt zur Aufbewahrung kleiner Mengen von Pulvern und Flüssigkeiten.
  • Diese hochwertigen Behälter sind ideal, wenn Sie einen kleinen, luftdichten Behälter benötigen. Sie sind in einer breiten Palette von Größen von 1 ml bis 100 ml erhältlich.
  • Standardmäßig wird der Behälter komplett mit Deckel, Klemme und Silikondichtung geliefert. EPDM, Viton , und PTFE-Dichtungen sind ebenfalls erhältlich.
  • Anwenderfreundlich
  • Dank des spaltfreien Designs und der hochwertigen Verarbeitung lassen sie sich leicht reinigen. GMP Die
  • Qualität – hergestellt aus hochglanzpoliertem Edelstahl 316L.
  • Schnelle Lieferung – über 1 Million Lagerartikel. Lieferung fast überall innerhalb von 1-2 Tagen.
  • Kaufen Sie mit Vertrauen – über 10.000 zufriedene Kunden weltweit.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,0338 oz.
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)
Closure Included Ja
Form Zylindrisch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Aufbewahrungsflasche aus Metall