Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Becher mit drei Ausgussecken
Artikelnummer. 11759398 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11759398 100 ml 100 Stück
11749398 50 ml 100 Stück
11769398 250 ml 100 Stück
11779398 400 ml 100 Stück
11789398 800 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11759398
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dreieckige Lippe für tropffreies Ausgießen
Ausreichend robust für Autoklavieren und Wiederverwendung, trotzdem kostengünstig genug für den Einmalgebrauch
  • Dreieckiger Rand für tropfsicheres Ausgießen. Robust genug zum Autoklavieren und Wiederverwenden und dennoch günstig genug für den Einmalgebrauch. Leicht ablesbare Graduierungen in l und ml
  • Genauigkeit bis ± 5.0 %
  • 10 ml-Graduierungen
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die am häufigsten gebrauchten Säuren, Laugen und Lösungsmitteln
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja