Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Becher mit drei Ausgussecken
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Beschreibung
Ausreichend robust für Autoklavieren und Wiederverwendung, trotzdem kostengünstig genug für den Einmalgebrauch
- Dreieckiger Rand für tropfsicheres Ausgießen. Robust genug zum Autoklavieren und Wiederverwenden und dennoch günstig genug für den Einmalgebrauch. Leicht ablesbare Graduierungen in l und ml
- Genauigkeit bis ± 5.0 %
- 10 ml-Graduierungen
Spezifikation
Genauigkeit | ± 5 % |
Kapazität (metrisch) | 800 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Säuren, Basen und Lösungsmittel |
Typ | Messbecher |
Autoklavierbar | Ja |
Einwegprodukt | Ja |
Graduated | Ja |