Learn More
α-tri-Calciumphosphat, puriss. p.a., ≥75 % α bis Phasenbasis, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120002 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15625770 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
15615770 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625770 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 5373710G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., ≥ 75 % α-Phasenbasis (Sinterpulver)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-87-4
Summenformel Ca3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 310.174
MDL-Nummer MFCD00015984
InChI-Schlüssel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym Calciumphosphat, Tricalciumphosphat, Tricalcium-Diphosphat, Calcigenol, einfach, Calciumorthophosphat, Tribasisches Calciumphosphat, Kaliumphosphat, tribasisch, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC-Name Tricalcium;diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Tricalciumphosphat
Schmelzpunkt 1670 °C
Menge 10 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 310.18 mol
Reinheit (%) ≥75 % α auf Phasenbasis (Sinterpulver)
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Sinterpulver
Dichte 3.27 g/cm3