Learn More
Tri-Calcium Di-Orthophosphat, rein, gefällt, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040050 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
:
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10040050 500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10040050 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/1960/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 1670°C
CAS 7758-87-4
Farbe Weiß
pH 7
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel Ca3O8P2
MDL-Nummer 15984
InChI-Schlüssel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
SMILES [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC-Name tricalcium diphosphate
Molekulargewicht (g/mol) 310.17
Formelmasse 310.17g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß