Learn More
Tri-Ammonium Citrat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10538800 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10538800 500 g 500 Gramm
10528800 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538800 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/4082/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tri-Ammonium Citrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-72-8
Summenformel C6H17N3O7
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
MDL-Nummer 36406
InChI-Schlüssel YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Triammonium 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 185°C
Farbe Weiß
pH 7 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 243.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, triammonium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.