Learn More
Tri-allate 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30327860 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327860 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA17630000AL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triallate
CAS 2303-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triallate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H16 Cl3 N O S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Propene-1-thiol, 2,3,3-trichloro-, diisopropylcarbamate (8CI), Carbamic acid, diisopropylthio-, S-(2,3,3-trichloroallyl) ester (7CI, 8CI), Carbamothioic acid, bis(1-methylethyl)-, S-(2,3,3-trichloro-2-propenyl) ester (9CI), 2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Avadex BW, CP 23426, Dipthal, Far-Go, MeSH ID: D014214, NSC 379698, S-2,3,3-Trichloroallyl diisopropylthiocarbamate, S-2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Triallate, Triamyl, Trillate
InChI-Formel InChI=1S/C10H16Cl3NOS/c1-6(2)14(7(3)4)10(15)16-5-8(11)9(12)13/h6-7H,5H2,1-4H3
Lösungstyp Single Solution
SMILES CC(C)N(C(C)C)C(=O)SCC(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name S-(2,3,3-Trichlorprop-2-enyl) N,N-Di(Propan-2-yl)Carbamothioat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 304.66
Menge 1 mL
Formelmasse 303.0018 g/mol