Learn More
Tri(4-morpholinyl)phosphine Oxide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tri(4-morpholinyl)phosphine Oxide |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2 |
| Formelmasse | 305.1504 |