Learn More
Tri(4-Morpholinyl)phosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352987
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352987 5 g 5 Gramm
11362987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16315.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4441-12-7 | C24H42 | 330.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4441-12-7
MDL-Nummer MFCD00047406
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri(4-morpholinyl)phosphine oxide
Schmelzpunkt 188°C to 192°C
Summenformel C24H42
Menge 5 g
Beilstein 280155
Synonym 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
InChI-Schlüssel WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Octadecylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 330.60
PubChem CID 78187
Formelmasse 305.32
Reinheit (%) 99%