missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRF-1 Antibody (3H11), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB120-14397AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TRF-1 Monoclonal specifically detects TRF-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| TRF-1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| TERF1 | |
| Human TRF-1 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 7013 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunofluorescence | |
| 3H11 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| NIMA-interacting protein 2, PIN2hTRF1-AS, Telomeric protein Pin2/TRF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, telomeric repeat binding factor 1, telomeric repeat binding protein 1, telomeric repeat-binding factor 1, TERF1, TRBF1, TRF1FLJ41416, TRFt-TRF1, TTAGGG repeat-binding factor 1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur