Learn More
Emma Safety Footwear Treviso Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15998151
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15998151 48 1 Paar
15908151 39 1 Paar
15918151 40 1 Paar
15928151 41 1 Paar
15938151 42 1 Paar
15948151 43 1 Paar
15958151 44 1 Paar
15968151 45 1 Paar
15978151 46 1 Paar
15988151 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15998151 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM10509248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.18 CHF
    129.15 CHF / 1 Paare
    Sparen 90.03 CHF
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die eng anliegende Passform sorgt für ein natürliches, leichtes und luftiges Fußgefühl. Wasserdichtes Obermaterial und eine gewebte Einlegesohle machen die Schuhe praktisch durchstechsicher. Die Außensohle aus 100 % Nitrilgummi ist abweisend gegenüber Flüssigkeiten, ob schädlich oder unschädlich, und sorgt für zusätzlichen Halt auf fast allen Oberflächen.
  • O3 -Arbeitsschuh ohne Stahlkappe mit Sohlenplatte
  • Material aus Vollleder
  • Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
  • Metallfrei
  • Chromfreies Futter
  • ESD-zertifiziert
  • Sanitized
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20347-2012
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Treviso
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder
Material Leder
Größe 48