Learn More
Tretazicar (>94 %), TRC
Artikelnummer. 30457272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457272 50 mg -
30451166 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT71980050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21919-05-1
Summenformel C9H8N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 252.18
Synonym 5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 2,4-Dinitro-5-ethyleneiminobenzamide, 2,4-Dinitroethyleneiminobenzamide, 5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 5-Aziridino-2,4-dinitrobenzamide, 5-Aziridinyl-2,4-dinitrobenzamide, CB 1954, NSC 115829
IUPAC-Name 5-(Aziridin-1-yl)-2,4-Dinitrobenzamid
SMILES NC(=O)c1cc(N2CC2)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tretazicar
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N4O5/c10-9(14)5-3-7(11-1-2-11)8(13(17)18)4-6(5)12(15)16/h3-4H,1-2H2,(H2,10,14)
Formelmasse 252.0495