Learn More
Emma Safety Footwear Trento Sicherheitsschuh Platte in der Sohle
Click to view available options
Größe:
41
42
43
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Wasserabweisendes Obermaterial aus Vollleder
- Hygienisches Lederfutter mit Hydro-Tec™ Silber für mehr Komfort
- Antibakteriell mit Einlegesohle mit Lederoberseite
- Nitrilgummi-Außensohle
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver und Wellness-Leder |
| Material | Leder |
| Größe | 45 |
| Sohleneigenschaften | Antibakteriell, Obermaterial Leder |
| Sohlenmaterial | Nitrilgummi/HRO-Außensohle |
| Zehenmaterial | Steel |
| Waterproof | Ja |
| Produkttyp | Sicherheitsschuhe mit Solenplatte |