Learn More
uvex Trendsandale PU/PU 69362, schwarz/blau – Breite 11
Artikelnummer. 17293771 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17293771 44 1 Paar
17233771 38 1 Paar
17243771 39 1 Paar
17253771 40 1 Paar
17263771 41 1 Paar
17273771 42 1 Paar
17283771 43 1 Paar
17203781 45 1 Paar
17213781 46 1 Paar
17223781 47 1 Paar
17233781 48 1 Paar
17243781 49 1 Paar
17253781 50 1 Paar
17263781 51 1 Paar
17273781 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17293771 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6936244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 CHF
    81.73 CHF / 1 Paare
    Sparen 25.27 CHF
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Uvex 2 Trendsicherheitsschuhe für Anwendungen mit mittlerem Risiko (S1-S3); die Fersenkappe bietet erhöhte Stabilität ohne Einschränkung der Bewegung
Uvex 2 Trendsandale 69362 S1 P SRC
  • Sportliche Sicherheitssandale S1 P mit breiter Passform
  • Atmungsaktiver Mikrovelours
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Doppelter, individuell einstellbarer Gegenzughaken und Schlaufenriemen
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Volumenwiderstand unter 35 Megaohm
  • Zuverlässiger Schutz für Träger
  • Durchdringungssichere Mittelsohle aus Stahl, Zehenkappe aus Stahl und stabilisierende Uvex Anti-Twist-Fersenkappe zum Schutz vor Knöchelverrenkung
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Reflektierende Details für verbesserte Sichtbarkeit
  • Uvex Climazone Technologie-Auskleidung, Obermaterial und herausnehmbare komfortable Klima-Einlegesohle
    • Das Feuchtigkeitstransportsystem trägt zur Aufrechterhaltung der Fußtemperatur bei.
  • Weicher Polsterbund und Staubzunge
  • Abnehmbare und antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Artikel Nr. 69362
  • Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Größen: 38 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Blau
Material Microvelours
Größe 44
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Stahl
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345:2011
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Modell Uvex 2
Latexfrei Ja
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Produkttyp ESD-Sicherheitsschuh