Learn More
Abnova™ TREM2 Recombinant Protein
Human TREM2 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH32362
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 54209
Molekulargewicht 50.16
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054209-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16140493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054209-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a membrane protein that forms a receptor signaling complex with TYROBP. The encoded protein may be involved in chronic inflammation by triggering the production of constitutive inflammatory cytokines. Defects in this gene are a cause of polycystic lipomembranous osteodysplasia with sclerosing leukoencephalopathy (PLOSL)
  • Theoretical MW (kDa): 50.16
  • Preparation method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MEPLRLLILLFVTELSGAHNTTVFQGVAGQSLQVSCPYDSMKHWGRRKAWCRQLGEKGPCQRVVSTHNLWLLSFLRRWNGSTAITDDTLGGTLTITLRNLQPHDAGLYQCQSLHGSEADTLRKVLVEVLADPLDHRDAGDLWFPGESESFEDAHVEHSISRPSQGSHLPSCLSKEPLGRRNPLPTHFHPSPPGLHLSHQDSSSQRPLGCSLAWTEARDTSTQ
Best when used within three months from the date of receipt.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH32362
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
50.16
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TREM2
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54209
TREM2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEPLRLLILLFVTELSGAHNTTVFQGVAGQSLQVSCPYDSMKHWGRRKAWCRQLGEKGPCQRVVSTHNLWLLSFLRRWNGSTAITDDTLGGTLTITLRNLQPHDAGLYQCQSLHGSEADTLRKVLVEVLADPLDHRDAGDLWFPGESESFEDAHVEHSISRPSQGSHLPSCLSKEPLGRRNPLPTHFHPSPPGLHLSHQDSSSQRPLGCSLAWTEARDTSTQ
TREM-2/Trem2a/Trem2b/Trem2c
TREM2