missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TREM1 Antibody (MM0583-9T3), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-11977FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TREM1 Monoclonal specifically detects TREM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| TREM1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| Q9NP99 | |
| TREM1 | |
| Human recombinant TREM1 (extracellular domain) | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 54210 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MM0583-9T3 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur