Learn More
Skytec™ TRC750 Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 30274617 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30274617 Extragroß 10 Paare
30274555 Klein 10 Paare
30274522 Mittel 10 Paare
30274576 Groß 10 Paare
30274607 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274617 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00080EJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.95 CHF
    99.15 CHF / 10 Paare
    Sparen 38.80 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein vollständig in Latex getauchter Handschuh, der hohen Schnitt- und Wasserschutz, Komfort und Flexibilität bietet. Ideal für Arbeiten in feuchten Umgebungen.
  • Hochschnittfester, vollbeschichteter Latexhandschuh
  • Schnittfestigkeit: Stufe E / A5
  • 13 g Liner mit HPPE auf der Innenseite bietet Schnittschutz
  • Die vollständig ummantelte Stahl- und Nylonkonstruktion verstärkt den Schutz vor Graten und scharfen Kanten.
  • Doppelt getauchtes Latex (glatte, vollständig beschichtete Latexoberfläche/Schaumlatex-Handfläche) bietet hervorragenden Wasserschutz und hohe Griffigkeit bei Nässe.
  • Kontakthitzeschutz bis 100 °C °für kurze Zeit (max. 15 Sek.)
  • Nahtloses Strickmaterial verhindert Hautirritationen
  • Das elastische Handgelenkband sorgt für einen sicheren Sitz.
  • RCS-zertifiziert (Recycled Claim Standard)
  • 1 Paar = 1 recycelte 500 ml PET Flasche
  • 29 g reduzierter CO₂- Ausstoß im Vergleich zu einer Alternative aus neuem Polyester
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Schnitt A5, EN 388:2016 + A1:2018 3X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Latex
Farbe Grün, Schwarz
Cut Resistance Rating Stufe E
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Nein
Material Nylon
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe Extragroß
Norm EN 388 3X43E
Auskleidungsmaterial HPPE, Stahlfaser
Länge (metrisch) 270 mm