Learn More
Hoefer™ Tabletts für HE 33 Submarine Minieinheit
Artikelnummer. 11549543
Click to view available options
Typ:
Gussträger
Running-Tablett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11549543
Marke: Hoefer™ HE4510
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zubehörteile für HE 33 Mini Submarine
  • Verlaufs- oder Gießträger
  • 7 x 10 cm
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) HE33 Mini-Submarine-Einheit
Typ Gussträger
Abmessungen (L x B) 3,93 x 2,75 in. (10 x 7 cm)
Länge (angloamerikanisch) 3,93 in.
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Breite (metrisch) 7 cm