Learn More
Cytiva Tablettablage für Gel Stainer und Processor Plus
353.94 CHF - 516.12 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gel-Färbegerät und Processor Plus, Blot-Prozessor |
---|---|
Typ | Tabletthalter |
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10026134
|
Cytiva
80-6344-29 |
4.22 oz. | 125 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11570904
|
Cytiva
80-6345-05 |
8.45 oz. | 250 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Spezifikation
Gel-Färbegerät und Processor Plus, Blot-Prozessor | |
Tabletthalter |