Learn More
Fisherbrand™ TRAY RADIATION HAZARD EASY CLEAN 68 X
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
68 x 54 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Auffangschalen sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 68 x 54 cm |
| Farbe | Gelb |
| Länge (metrisch) | 68 cm |
| Material | Kunststoff |
| Typ | Strahlenschutzschale |
| Breite (metrisch) | 54 cm |
| Form | Rechteckig |