Learn More
Trappc9/NIBP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Trappc9/NIBP
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839814
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20287-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829814
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20287-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NIBP is a 1246 amino acid intracellular regulatory protein. Reports suggest that NIBP physically interacts with NIK, IKK (beta), but not IKK (alpha) or IKK (gamma) and thus acts as a novel enhancer of cytokine-induced NF-(kappa) B signaling pathway. Due to its neuronal expression NIBP is considered as a potential target for modulating the NF-(kappa) B signaling cascade in neuronal pathologies dependent upon abnormal activation of this pathway. NIBP is mainly expressed in brain, muscle, heart, and kidney.
Spezifikation
Spezifikation
Trappc9/NIBP
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q3U0M1, Q96Q05
76510, 83696
Trappc9,NIBP Fusion Protein Ag14017
Primary
-20°C
TRAPPC9
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
1810044A24Rik, 2900005P22Rik, 4632408O18Rik, Ibp, KIAA1882, mKIAA1882, NIBP, Trappc9, TRS130
Trappc9
IgG
Antigen Affinity Chromatography