Learn More
TRAPPC4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TRAPPC4
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839573
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12074-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829573
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12074-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TRAPPC4 is part of the multisubunit TRAPP (transport protein particle) complex and interacts with SDC2. It may play a role in vesicular transport from endoplasmic reticulum to Golgi. TRAPP proteins are involved in tethering during vesicle transport.
Spezifikation
Spezifikation
TRAPPC4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q69BT7, Q9ES56, Q9Y296
367073, 51399, 60409
TRAPPC4 Fusion Protein Ag2737
Primary
-20°C
TRAPPC4
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CGI 104, HSPC172, PTD009, SBDN, SYNBINDIN, TRAPPC4, TRS23, TRS23 homolog
TRAPPC4
IgG
Antigen Affinity Chromatography