missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tranylcypromine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30008594
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008594 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008594 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7150005MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4548-34-9
Summenformel C9 H12 Cl N
Molekulargewicht (g/mol) 169.65
Synonym Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride (1:1), (1S,2R)- (ACI), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, (1S,2R)- (9CI), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, (1S-trans)- (ZCI), Cyclopropylamine, 2-phenyl-, hydrochloride, trans-(+)- (8CI), (1S,2R)-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride, 1-(S)-Amino-2-(R)-phenylcyclopropane hydrochloride, d-Tranylcypromine hydrochloride, Tranylcypromine hydrochloride, (+)-Tranylcypromine hydrochloride, (1S,2R)-Tranylcypromine hydrochloride
IUPAC-Name (1S,2R)-2-phenylcyclopropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tranylcypromine Hydrochloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
Formelmasse 169.0658
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.