Learn More
Tocris Bioscience™ Tranylcypromine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18035102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18035102 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18035102 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3852/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 CHF
    118.65 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 7.35 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Irreversible inhibitor of LSD1; also inhibits MAO
Irreversible inhibitor of lysine-specific demethylase 1 (LSD1/BHC110) and monoamine oxidase (MAO). Inhibits histone demethylation. In combination with CHIR 99021 (Cat. No. 4423), enables reprogramming of mouse embryonic fibroblasts transduced by only two factors, Oct4 and Klf4, into induced pluripotent stem (iPS) cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tranylcypromine hydrochloride
CAS 1986-47-6
Menge 50 mg
Summenformel C9H12ClN
Formelmasse 169.65
Reinheit >98%
Molekulargewicht 169.652