Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport
Marke:  Brady™ 227792
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11730274
  • 6.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
EU-Richtlinie 2002/95/EG
Polyester
Druckempfindliches Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
0,099 mm
-40 °C bis 140 °C
Giftiges Gas (entzündbar oder nicht entflammbar)
Schwarz auf Weiß
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
200 mm
200,00 mm
Diamantförmig
Sicherheitszeichen