Learn More
Carl Zeiss™ Transport Case for Stemi 305/508 (D)
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Stemi 305/508, Stativ K, Frontoptik und Beleuchter K
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Trolley Case for transport and storage for Stemi 305/508, stand K, front optics and illuminators K
- Lateral handles, lockable and dustproof
- Suitable for shipment only with additional packaging
- Outer dimensions 615 x 540 x 325mm
- weight 8kg
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Lateral handles, lockable and dustproof |
| Produkttyp | Transport Case for Stemi 305/508 (D) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stemi 305/508, Stativ K, Frontoptik und Beleuchter K |
| Abmessungen (L x B x H) | 615 x 540 x 325 mm |
| Gewicht (metrisch) | 8 kg |