Learn More
Bochem™ Transportkorb
Beschreibung
- Netzgröße 10 x 10 x 3 mm
- Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Euro-STANDARD |
| Beschreibung | Stapelbar |
| Material | 18/10 E-Poli |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 400 x 150 mm |