Learn More
Fisherbrand™ Gewebeschläuche, transparentes PVC, Terylene-Faser
Universalschläuche für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und Lebensmitteln in Pulverform.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben.- Transparent, farblos
- Mit Terylen-Netz verstärkte Wand
- Flexibel, aber große Eigenfestigkeit
- Geeignet für Anwendungen mit mittlerem Druck oder Vakuum
Spezifikation
5 x 3mm | |
10 m | |
1/Packung |
PVC | |
Geeignet für das Erzeugen von moderatem Druck oder Vakuum | |
Durchsichtig |