Learn More
Deutsch Neumann™ PVC-Schläuche
Artikelnummer. 10217494
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
9 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
14 mm
Packungsgröße:
5 Meter
50 Meter
Artikelnummer. 10217494
Marke: Deutsch Neumann™ 3500812
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Beständigkeit gegen viele Chemikalien sowie gegen Öl und Benzol. Deutsch Neumann PVC-Schläuche sind leicht, aber stark und eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis 60 °C
  • Lieferbar mit breitem Verstärkungsnetz
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polyvinylchlorid
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 2 mm
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Durchsichtig