Learn More
Deutsch & Neumann Transparenter PVC-Schlauch
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
Außendurchmesser (metrisch):
10,0 mm
11,0 mm
12,0 mm
Packungsgröße:
100 Meter
Beschreibung
- Maßtoleranzen nach DIN 16940.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 8,0 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12,0 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 M |
| Dicke (metrisch) | 2,0 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Härte | 80 (Shore A) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 60 °C |