Learn More
Kartell™ Transparente und flexible PVC-Schläuche K30
Click to view available options
Beschreibung:
3 x 5 mm
4 x 6 mm
5 x 8 mm
12 x 17 mm
Packungsgröße:
20 Meter
20 Stück
Beschreibung
- Aus ungiftigem PVC hergestellt
- Kadmiumfrei
- Temperatur 50 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 5 x 8 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PVC |
| Gesamtlänge (metrisch) | 20 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Flüssigkeitstransfer |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Farbe | Durchsichtig |
| Flexibility | Flexibel |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 50 °C |