Learn More
Buerkle™ PTFE-Schläuche, durchscheinend
Artikelnummer. 15723282 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Gesamtlänge (metrisch):
5 m
50 m
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
5 Meter
50 Meter
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Artikelnummer. 15723282
Marke: Buerkle™ 88040810
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Verwenden Sie die Buerkle™ Transparenten PTFE-Schläuche im Labor. Dank ihrer überlegenen chemischen Beständigkeit können diese Schläuche Temperaturen von -200 bis +260 °C und unterschiedlichen Drücken standhalten. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
  • Widersteht Temperaturen von -200 bis +260 °C
  • Autoklavierbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS
Autoklavierbar Ja
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 39,37 mil
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit Industrie, Labor
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Sterilität Non-sterile
Farbe Transparent
Härte 55 (Shore D)
Maximaler Druck 30 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Produkttyp PTFE Tubing