Learn More
Buerkle™ PTFE-Schläuche, durchscheinend
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Gesamtlänge (metrisch):
5 m
50 m
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
5 Meter
50 Meter
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -200 bis +260 °C
- Autoklavierbar
- PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 39,37 mil |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zur Verwendung mit | Industrie, Labor |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Mehr anzeigen |