Learn More
VITLAB™ Weithals-Spritzflaschen aus PP, transparent
Artikelnummer. 15742026
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15742026
Marke: VITLAB™ 94993
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Waschen von Geräten und Materialien mit einem präzisen Sprühstrahl und optimiertem Rückfluss. VITLAB™ Spritzflaschen aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch einen Schraubverschluss mit integriertem Sprühröhrchen auf Enghals- oder Weithalsflaschen aus. Die Sprühflaschen sind einzeln verpackt, autoklavierbar und recyclingfähig.
Die Waschflaschen eignen sich zum Reinigen, Beschichten und Befeuchten in jeder Laborumgebung. Polypropylen-Flaschen sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Verwendung mit einer Reihe Bereichen von Chemikalien, Lösungsmitteln und Temperaturen. Sprühflaschen sind einzeln in klar gekennzeichneten Polyethylen-Beuteln verpackt.
  • Entwickelt für präzise Sprühkontrolle
    • Die fein gezogene Spitze schafft eine präzise Spritzdüse zur Feinsteuerung
    • Optimierter mittlerer Rückfluss durch das kontinuierliche Spritzrohr
  • Auswahl an Enghalsflaschen oder Weithalsflaschen
    • Konische Enghalsflaschen für einfachere Handhabung
    • Weithalsflaschen mit rechteckigen Ansetzen für einfaches und sicheres Befüllen
    • Alle Flaschen verfügen über Schraubverschlussdeckel mit GL-Gewinde für einen strapazierfähigen, sicheren Halt
  • Hergestellt aus dauerhaftem, autoklavierbarem Polypropylen
    • Chemisch beständig für die Verwendung mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien
    • Temperaturbeständig und autoklavierbar
    • Transparentes Material für einfaches Identifizieren und Überwachen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Menge 12/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 135 mm
Produkttyp Spülflasche
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Schraubkappe