Learn More
VITLAB™ Weithals-Spritzflaschen aus PP, transparent
Artikelnummer. 15712026
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Packungsgröße:
12 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) unitSize
15712026 250 ml GL 45 12 Stück
15742026 250 ml GL 25 12 Stück
15722026 500 ml GL 45 12 Stück
10746073 500 ml GL 25 12 Stück
15732026 1000 ml GL 63 12 Stück
15752026 1000 ml GL 32 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15712026 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 93793
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Waschen von Geräten und Materialien mit einem präzisen Sprühstrahl und optimiertem Rückfluss. VITLAB™ Spritzflaschen aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch einen Schraubverschluss mit integriertem Sprühröhrchen auf Enghals- oder Weithalsflaschen aus. Die Sprühflaschen sind einzeln verpackt, autoklavierbar und recyclingfähig.
Diese Spritzflaschen eignen sich für Reinigen, Auftragen und Begießen in jedem Labor. Flaschen aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl von Verwendungen mit vielen Chemikalien und Lösungsmitteln bei unterschiedlichsten Temperaturen geeignet. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.
  • Auf einen präzise kontrollierbaren Sprühstrahl ausgelegt
    • Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
    • Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
  • Sortiment an Enghals- und Weithalsflaschen
    • Sich verjüngende Enghalsflaschen liegen gut in der Hand
    • Weithalsflaschen mit gerader Schulter lassen sich problemlos und sicher befüllen
    • Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
  • Aus haltbarem, transparentem Polypropylen
    • Chemisch beständig, geeignet für flüssige und pulverförmige Reagenzien
    • Temperaturbeständig und autoklavierbar
    • Transparentes Material ermöglicht einfache Erkennung von Inhalt und Füllstand
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Menge 12Pack
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 146 mm
Produkttyp Spülflasche
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Schraubkappe