Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Probenbehälter mit Schnappdeckel, transparent
Descripción
Transparent, mit fest schliessendem Schnappdeckel. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 18mL
φ/H: 22/57mm
Volumen: 18mL
φ/H: 22/57mm
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Kapazität (metrisch) | 18 mL |
| Verschlusstyp | Schnappdeckel |
| Durchmesser (metrisch) | 22 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?