Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Probenbehälter mit Schnappdeckel, transparent
VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers are supplied with a snap-on cap made of LDPE. They are rated as food-safe according to EU directive 10/2011.
2.55 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Yes |
Graduated | No |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10278730
|
VITLAB™
69294 |
160 mL | 50 mm | 110 mm | |||||||
Beschreibung
Transparent, mit fest schliessendem Schnappdeckel. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.Volumen: 160mL
φ/H: 50/110mm
Spezifikation
Probenbehälter | |
No | |
Nicht steril | |
Schnappdeckel | |
Snap Cap |
Yes | |
Polypropylen | |
LDPE | |
Durchsichtig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Polypropylen-Probenbehälter mit Schnappdeckel, transparent