Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Probenbehälter mit Schnappdeckel, transparent Artikelnummer.: 10718883
Verfügbar ab: 08-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.35 CHF
    23.72 CHF / 10 Stück
    Sparen 0.63 CHF
    2% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
VITLAB™ Polypropylen-Probenbehälter mit Schnappdeckel, transparent
Artikelnummer. 10718883
Abmessungen:50 x 1100 mm (Durchm. x H); Fassungsvermögen:Gehäuse 160mL
Click to view available options
:
Abmessungen:50 x 1100 mm (Durchm. x H); Fassungsvermögen:Gehäuse 160mL
Artikelnummer. 10718883
Marke: VITLAB™ 69294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.35 CHF
    23.72 CHF / 10 Stück
    Sparen 0.63 CHF
    2% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparent, mit fest schliessendem Schnappdeckel. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 160mL
φ/H: 50/110mm
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Kapazität (metrisch) 160 mL
Verschlusstyp Schnappdeckel
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Polypropylen-Probenbehälter mit Schnappdeckel, transparent >