Learn More
Kartell™ Pulvertrichter aus PP, transparent
BIOPHARMA
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
Marke:  Kartell™ 0016900
Artikelnummer. 12563237
  • 32.60 CHF / 10 Stück
Sparen Sie viel Geld bei Laborbedarf
Verwenden Sie den Aktionscode 27994
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Beschreibung
Beschreibung
  • 60° angled sides
  • External ribbing avoids pressure lock
  • Can be used with liquids
  • Autoclavable