Learn More
Vitlab™ Messbecher aus Polypropylen, transparent
Artikelnummer. 10333631
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10333631
Marke: Vitlab™ 441081
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher aus transparentem Polypropylen sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen.
  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
  • Für das Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung 440941 mit erhabenen Graduierungen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 91 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 133 mm