Learn More
VITLAB™ Transparente VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus LDPE, weithalsig
Die aufgedruckten, beständigen Sicherheitssymbole gewährleisten optimale Sicherheit im Labor. Vitlab™ VITsafe™ Weithalsspülflaschen sind mit einem farbcodierten Belüftungsverschluss ausgestattet, der die visuelle Bestimmung der Medien erleichtert.
Marke: VITLAB™ 1353839
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP
- Konform mit Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
- Bedruckt mit:
- Materialbezeichnung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Risikosätze (R-Sätze), Sicherheitssätze (S-Sätze) und NFPA-Code
- Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
- VENT-CAP Bauweise verhindert nahezu vollständig statischen Überdruck für minimales Auslaufen oder Tropfen
Spezifikation
Polypropylen | |
Belüftet | |
1000 ml | |
LDPE | |
Höhere Sicherheit dank der beständigen Sicherheitskennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) NR. 1272/2008 (GHS) | |
Weit |
226 mm | |
91mm | |
Bedruckt:Methanol | |
Rot | |
Ja |