Learn More
VITLAB™ Transparente VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus LDPE, weithalsig
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Methanol
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP
- Konform mit Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
- Bedruckt mit:
- Materialbezeichnung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Risikosätze (R-Sätze), Sicherheitssätze (S-Sätze) und NFPA-Code
- Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
- VENT-CAP Bauweise verhindert nahezu vollständig statischen Überdruck für minimales Auslaufen oder Tropfen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Zertifizierung/Konformität | Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 226 mm |
| Chemical Label | Destilliertes Wasser |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 91 mm |
| Mehr anzeigen |