Learn More
VITLAB™ Transparente LDPE-Probenbehälter
Lagern Sie flüssige oder feste Proben sicher. VITLAB™ transparente Probenbehälter aus LDPE verfügen über einen aufsteckbaren Deckel, um Proben vor Kontamination, Auslaufen oder Verschütten zu schützen. Durchsichtige Flaschen gewährleisten eine einfache Identifizierung. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marca: VITLAB™ 80736
Descrizione
Transparent.Volumen: 30mL
φ/H: 31/52mm
Specifica
30 mL | |
Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen | |
LDPE | |
16,75 kg | |
Rund | |
Behälter | |
31 mm |
Transparent | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
Gehäuse 50Pack | |
Transparent | |
52 mm | |
LDPE | |
Verschlusskappe mit Dichtring |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.