Learn More
Masterflex™ C-Flex™-Schläuche, transparent
Artikelnummer. 11797389
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11797389 6.4 mm 9.6 mm 7.50 Meter
11780479 1.6 mm 3.2 mm 7.50 Meter
11700489 3.2 mm 6.4 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11797389 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0642210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00 CHF
    75.50 CHF / 7.5 Meter
    Sparen 11.50 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
  • Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
  • Schläuche sind gemäß GMP-Anforderungen hergestellt
  • Sterilisieren: Autoklav, Gammabestrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI-Anforderungen, FDA, GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Flexibilität Flexibel
Maximaler Druck 20 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C