Learn More
Masterflex™ C-Flex™-Schläuche, transparent
Nutzen Sie diese Silikonschläuche für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. transparente Schläuche bieten eine wirtschaftliche Alternative für platinvernetztes Silikon.
Marke: Masterflex™ 06422-05
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Description
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
- Silikonschläuche
- In Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen nach CFR-Titel 21, Teil 820 der Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt
Spécification
USP Klasse VI-Anforderungen, FDA, GMP | |
3.2 mm | |
6.4 mm | |
1.6 mm | |
–45 bis 135 °°C | |
Ja | |
Flexibel | |
135 °C |
Ja | |
Silikon | |
7.5 m | |
Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon | |
Je 1 | |
Transparent | |
35 psi |