Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. 11988199 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
12.8 mm
16 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
22.4 mm
Gesamtlänge (metrisch):
5 m
25 m
Packungsgröße:
1 Stück
25 Meter
5 M
5 Meter
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
11988199 0.5 mm 2.1 mm 5 m 5 Meter
11998199 1.6 mm 3.2 mm 5 m 5 Meter
11718178 16 mm 22.4 mm 5 m 1 Stück
11768088 0.8 mm 2.4 mm 25 m 1 Stück
11788088 1.6 mm 3.2 mm 25 m 1 Stück
11758088 0.8 mm 2.4 mm 5 m 1 Stück
11778108 2.4 mm 4 mm 25 m 1 Stück
11788108 3.2 mm 4.8 mm 5 m 1 Stück
11718118 3.2 mm 6.4 mm 25 m 1 Stück
11768128 4.8 mm 8 mm 5 m 1 Stück
11708118 3.2 mm 6.4 mm 5 m 1 Stück
11778128 4.8 mm 8 mm 25 m 25 Meter
11768108 2.4 mm 4 mm 5 m 1 Stück
11748118 4.8 mm 6.4 mm 5 m 1 Stück
11708138 6.4 mm 9.6 mm 5 m 1 Stück
11778148 8 mm 12.8 mm 5 m 5 M
11718138 6.4 mm 9.6 mm 25 m 25 Meter
11758168 12.8 mm 16 mm 5 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11988199
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, Biotech-, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen. Fisherbrand™ durchscheinende platinvernetzte Silikonschläuche sind geruchlos, nicht toxisch und verfügen über ausgezeichnete Wärmebeständigke
  • Durchscheinend
  • Nicht vergilbend
  • Keine Peroxide als Nebenprodukt
  • Standardmäßig hohe Reißfestigkeit
  • Hochglanzoberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Stark hydrophob
  • Längere Lebensdauer in Peristalti
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, BFR und WRAS zugelassen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologische, pharmazeutische, Biotech-, Raum- und Luftfahrtanwendungen, Hotwork
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C