Learn More
BRAND™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, Y-Form, durchsichtig
Artikelnummer. 15271509 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 bis 11 mm Schlauch-Innendurchmesser
4 bis 5 mm Schlauch-Innendurchmesser
6 bis 7 mm Schlauch-ID
8 bis 9 mm Schlauch-ID
Schlauch mit 3 mm-Außendurchmesser
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15271509
Marke: BRAND™ 152905
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. Für drei Röhrchen mit Y-förmigem Schaft und Armen.
  • Transparente Polypropylen-Konstruktion
  • Geeignet für 3 Röhrchen mit gleichem Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 54 mm
Zur Verwendung mit 6 bis 7 mm Schlauch-ID
Verpackungsmenge 20er-Packung
Schlauchgröße 6 bis 7 mm Schlauch-ID
Form Y-Form
Enthält 53 mml Abstand zwischen zwei Armen
Farbe Durchscheinend
Produkttyp Schlauchverbinder