Beschreibung
- Transparente Polypropylen-Konstruktion
- Geeignet für 3 Röhrchen mit gleichem Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 35 mm |
| Schlauchgröße | 4 bis 5 mm Schlauch-Innendurchmesser |
| Breite (metrisch) | 21 mm |
| Form | Y-Form |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Schlauchverbinder |