Learn More
Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Cap
Marke: Kartell™ 0143300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
These flasks create no meniscus so final readings are easy. Thick walls eliminate distortion and thin neck make final reading precise. Chemically non-absorbent. Autoclavable.