Learn More
Fisherbrand™ Flaschen aus MDPE, durchscheinend
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für allgemeine Laboranwendungen |
| Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
| Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
| Mehr anzeigen |